Kieselgel, Porengröße: 60 Å, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
288594-10KG
288594-1KG
288594-250G
288594-50G
288594-6KG
288594-500G
288594-10KGEA
1920
CHF
288594-10KG
288594-1KG
SIAL288594-250G
SIAL288594-50G
288594-6KG
288594-500G
Kieselgel, Porengröße: 60 Å, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 |