Kaliumthiocyanat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M KSCN volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
38140-1EA
38140-6X1EA
38140-1EAEA
59.55
CHF
38140-1EA
38140-6X1EA
Kaliumthiocyanat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M KSCN volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumthiocyanat
Concentrate for 1L standard solution
Formel:
KSCN Dichte: 1 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS-Nummer: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |