Kaliumiodid gesättigte Lösung in Wasser Reag. Ph. Eur. 1070504
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Iodkalium
87911.180EA 104 CHF
87911.180
Kaliumiodid gesättigte Lösung in Wasser Reag. Ph. Eur. 1070504
Kaliumiodid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4