Leitfähigkeitsstandard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Lieferant: YSI
YSIA060911EA 55.6 CHF
YSIA060911
Leitfähigkeitsstandard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Standards Leitfähigkeits-Standards