Diethoxy(dimethyl)silan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dimethyldiethoxysilane
174635000 174631000
ACRO174635000EA 157 CHF
ACRO174635000 ACRO174631000
Diethoxy(dimethyl)silan 97%
Diethoxy(dimethyl)silan
Formel: C₆H₁₆O₂Si
MW: 148,28 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009068
CAS-Nummer: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %