Ammoniak 7 N in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
133710010 133710250 133710251 133710025
ACRO133710010EA 269 CHF
ACRO133710010 ACRO133710250 ACRO133710251 ACRO133710025
Ammoniak 7 N in Methanol
Ammonia
Formel: NH₃
MW: 17.03 g/mol
Siedepunkt: -33
Melting Pt: -77
Dichte: 0.77 g/cm³
Flash-Pt: 14 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011418
CAS-Nummer: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00492
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤0.5 %
Strength 6.0 to 7.5 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.1 to 4.4 % N