Ammoniak 7 M in Methanol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H30382.AUEA 601 CHF
H30382.AU H30382.AE
Ammoniak 7 M in Methanol
Ammonia
Formel: NH₃
MW: 17,03 g/mol
Dichte: 0,779
Flash-Pt: 14 °C (57 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011418
CAS-Nummer: 7664-41-7
EINECS: 231-635-3
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,492