Ammoniak 2 M in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27080.AU H27080.AE
H27080.AUEA 534 CHF
H27080.AU H27080.AE
Ammoniak 2 M in Methanol
Ammonia
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) MDL No.: MFCD00011418
Formel: NH₃
MW: 17.03 g/mol
Siedepunkt: -33
Melting Pt: -77
Dichte: 0.787
Flash-Pt: 6 °C (43 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011418
CAS-Nummer: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,492