Aluminiumlanthan(III)oxid Substrat 10x10x0.5 mm, einseitig poliert 100 orientation
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminiumlanthantrioxid
38501.KUEA 1140 CHF
38501.KU 38501.KT
Aluminiumlanthan(III)oxid Substrat 10x10x0.5 mm, einseitig poliert 100 orientation
Aluminiumlanthan(III)oxid
Formel: AlLaO₃
MW: 213,89 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144550
CAS-Nummer: 12003-65-5
EINECS: 234-433-3