N,N-Diethyl-m-toluamid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
Deet
, m-Tolylsäurediethylamid
, N,N-Diethyl-3-methylbenzamid
, Diethyl-m-toluamid
MOLE27939809-500GEA
57.89
CHF
MOLE27939809-500G
N,N-Diethyl-m-toluamid
N,N-Diethyl-m-toluamid
Formel:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,27 g/mol Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Melting Pt: –45 °C Dichte: 0,996 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 140 °C |
MDL Number:
MFCD00009046 CAS-Nummer: 134-62-3 EINECS: 205-149-7 Merck Index: 13,02876 |