Acrylnitril stabilisiert, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Cyanpropen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31564-5MLEA
118
CHF
31564-5ML
Acrylnitril stabilisiert, Supelco®
Acrylnitril
Formel:
C₃H₃N MW: 53,06 g/mol Siedepunkt: 77,3 °C (1013 hPa) Melting Pt: –83,55 °C Dichte: 0,7951 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –5 °C |
MDL Number:
MFCD00001927 CAS-Nummer: 107-13-1 EINECS: 203-466-5 UN: 1093 ADR: 3,I Merck Index: 13,00133 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)