3,5-Dinitro-o-toluamid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 3,5-Dinitro-2-methylbenzoesäureamidDinitolmid3,5-Dinitro-o-tolylsäureamid
EHERC12786050EA 135 CHF
EHERC12786050
3,5-Dinitro-o-toluamid
3,5-Dinitro-o-toluamid
Formel: C₈H₇N₃O₅
MW: 225,16 g/mol
Melting Pt: 180 °C
MDL Number: MFCD00072065
CAS-Nummer: 148-01-6
EINECS: 205-706-4
Merck Index: 12,03321