Pyridoxin Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16652000EA 94.7 CHF
EHERC16652000
Pyridoxin Hydrochlorid
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
MW: 205,64 g/mol
Melting Pt: 214…215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072