Pyridoxin Hydrochlorid
Lieferant: Roth Carl
ROTHT914.2EA 79.95 CHF
ROTHT914.2 ROTHT914.1
Pyridoxin Hydrochlorid
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
MW: 205,64 g/mol
Melting Pt: 214…215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 12,08166