Pyridoxin Hydrochlorid
Lieferant: Merck
47862.EA 57.6 CHF
47862.
Pyridoxin Hydrochlorid
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
MW: 205,64 g/mol
Melting Pt: 214…215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/28/28506728.jpg