Pyridoxin Hydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
A12041.36EA
675
CHF
A12041.36
A12041.14
A12041.22
Pyridoxin Hydrochlorid ≥99%
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO₃ MW: 205,64 g/mol Melting Pt: ∼ 206 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012807 CAS-Nummer: 58-56-0 EINECS: 200-386-2 Merck Index: 14,7982 |