Sudan III, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyms: Sudan Red IIISudan Red BK1-([4-[(Phenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl)naphthalen-2-olSudan® III (Rot)1-(4-(Phenylazo)phenylazo)-2-naphtholSudan RotSudan GCerasin RedTony RedOrganol® Rot BSScarlet BFat Ponceau GSudan Red BSudan V
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.11747.0025EA 211 CHF
1.11747.0025
Sudan III, Millipore®
Sudan III
Formel: C₂₂H₁₆N₄O
MW: 352,4 g/mol
Melting Pt: 205,3…206.3 °C
MDL Number: MFCD00003905
CAS-Nummer: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Merck Index: 12,09054
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 199 °C (decomposition)
Molar Mass 352.39 g/mol