Sudan IV
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12181.22 A12181.14
A12181.22EA 123 CHF
A12181.22 A12181.14
Sudan IV
Sudan IV
CAS No.: 85-83-6 Molecular Formula: C24H20N4O Formula Weight: 380.45 Melting Point: ca 185° dec. Merck Reference: 14,8393 MDL No.: MFCD00003893
Formel: C₂₄H₂₀N₄O
Melting Pt: ∼ 185 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003893
CAS-Nummer: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 14,8393