Harnsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
171290250 171291000 171290010
ACRO171290250EA 60.3 CHF
ACRO171290250 ACRO171291000 ACRO171290010
Harnsäure 99+%
Harnsäure
Formel: C₅H₄N₄O₃
MW: 168,11 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005712
CAS-Nummer: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %