1-Octansulfonsäure Natriumsalz ≥98,0% für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: Natriumoctylsulfonat
2818-05EA 241 CHF
2818-05
1-Octansulfonsäure Natriumsalz ≥98,0% für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007544
CAS-Nummer: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/50/2300950.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (as C₈H₁₇SO₃Na) (by acidimetry) ≥98.0 %
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs