4-Acetylbenzonitril 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
167580050 167580250 167581000
ACRO167580050EA 47.8 CHF
ACRO167580050 ACRO167580250 ACRO167581000
4-Acetylbenzonitril 98+%
4-Acetylbenzonitril
Formel: C₉H₇NO
Siedepunkt: 110 - 112 °C (1 -rr)
Melting Pt: 55…58 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001825
CAS-Nummer: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.0 %