Kernechtrot
Lieferant: CLIN-TECH
Synonyms: Natrium-1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-3-sulfonatHeliechtrubin
CTEH64242EA 0 CHF
CTEH64242
Kernechtrot
Kernechtrot
Formel: C₁₄H₈NNaO₇S
MW: 357,28 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078493
CAS-Nummer: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512