L-Phenylalaninol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
183870010
183870050
183870250
ACRO183870010EA
35.2
CHF
ACRO183870010
ACRO183870050
ACRO183870250
L-Phenylalaninol 98%
L-Phenylalaninol
Formel:
C₉H₁₃NO Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa) Melting Pt: 90…94 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004732 CAS-Nummer: 3182-95-4 EINECS: 221-674-4 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 94 °C |
Specific optical rotation | -21° to -25° (22 °C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |