IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: IPTG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(isopropylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Isopropyl Beta-D-1-thiogalactopyranoside
2316.3 2316.1 2316.2 2316.4 2316.5
ROTH2316.3EA 190.8 CHF
ROTH2316.3 ROTH2316.1 ROTH2316.2 ROTH2316.4 ROTH2316.5
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel: C₉H₁₈O₅S
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 109.5…110.5 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0