IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Lieferant: GERBU BIOCHEMICALS GMBH
Synonyms: IPTG
GRBU1010.0005EA 0 CHF
GRBU1010.0005
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel: C₉H₁₈O₅S
MW: 238,31 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 109,5…110.5 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0