Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) + 0,03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
84113.0007EA 93.6 CHF
84113.0007 84113.0100 84113.0025 84113.0011
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D) + 0,03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 20.2 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 82 °C (closed cup)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %