Reinraum-Latexhandschuhe, verlängerte Stulpe, steril, CR++
Lieferant: ISOFIELD IRELAND
1036080 1036085 1036090 1036065 1036070 1036075 1036060
ISOF1036080EA 1520 CHF
ISOF1036080 ISOF1036085 ISOF1036090 ISOF1036065 ISOF1036070 ISOF1036075 ISOF1036060
Reinraum-Latexhandschuhe, verlängerte Stulpe, steril, CR++
Handschuhe
Die sterilen Isofield CR++ Latexhandschuhe mit verlängerter Stulpe bieten hervorragenden Schutz bis zum Ellenbogen für Reinräume der GMP-Klasse A, ISO-Klasse 4 und höher.
  • ISO-Klasse 4, GMP-Klasse A-kompatibel
  • Steriles Latex
  • Extra lang: 600 mm
  • Niedriges Endotoxin
  • Sterility Assurance Level 10⁻⁶
Der CR++-Handschuh wurde dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen und ist glatt genug für das doppelte Anziehen, bietet aber gleichzeitig eine strukturierte Handfläche und Finger für zusätzlichen Halt. Jede Charge CR++ wird auf Endotoxin getestet und weist sehr geringe Mengen an nachweisbarem Protein auf (weniger als 50 µg/g).
Zertifizierungen: PSA Kat. III, Typ B.
Verpackung: Die Handschuhe sind verpackt in 1 Paar pro innerer PE-Hülle, 1 PE-Hülle pro versiegeltem PE-Beutel, 10 Beutel pro PE-Beutel, 10 PE-Beutel pro ausgekleidetem Karton (100 Paar).