BD Eclipse™ Nadeln
Lieferant: BD Medical
305781 305892 305770 305771 305895 305784 305760 305891 305894
BDAM305781EA 35.9 CHF
BDAM305781 BDAM305892 BDAM305770 BDAM305771 BDAM305895 BDAM305784 BDAM305760 BDAM305891 BDAM305894
BD Eclipse™ Nadeln
Injektionsnadeln
Die BD Eclipse™ SmartSlip™ ist eine sterile Einwegnadel mit einem Sicherheitsmechanismus, der die Nadelspitze nach Gebrauch abdeckt. In der aktivierten Position schützt die Nadelabdeckung vor versehentlichen Nadelstichen bei normaler Handhabung und Entsorgung der verwendeten Nadel/Spritze.
  • Die SmartSlip™-Technologie ist speziell für die sichere Montage von BD Eclipse™-Nadeln an Luer-Slip-Spritzen konzipiert
  • Die Abschrägung ist auf die Sicherheitsabdeckung ausgerichtet, um Injektionen mit geringem Winkel zu ermöglichen
  • Sicherheit kann sofort nach der