cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
474530050 474530250
474530050.EA 154 CHF
474530050. 474530250.
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formel: C₁₈H₃₄O
Siedepunkt: 374°C (760mmHg)
Flash-Pt: 124°C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056667
CAS-Nummer: 506-43-4
EINECS: 208-038-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %