2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid) 90%
Lieferant: Thermo Scientific
474500010 474500050
474500010.EA 270 CHF
474500010. 474500050.
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid) 90%
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid)
Formel: C₁₈H₂₀N₂O₆
MW: 360,36 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004247
CAS-Nummer: 1170-02-1
EINECS: 214-625-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥88 %