D,L-Anatabine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (R,S)-Anatabine
473380010 473381000
473380010.EA 655 CHF
473380010. 473381000.
D,L-Anatabine 95%
D,L-Anatabine
Formel: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078278
CAS-Nummer: 2743-90-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless to light yellow to orange liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
Water ≤2.5 %