2,3':4',2''-Terthiophene 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
472800010
472802500
472800010.EA
279
CHF
472800010.
472802500.
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
2,3':4',2''-Terthiophene
Formel:
C₁₂H₈S₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01106341 CAS-Nummer: 101306-11-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |