Pheniramine maleate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate
472670010 472670050
472670010.EA 54.2 CHF
472670010. 472670050.
Pheniramine maleate 98%
Pheniramine maleate
Formel: C₂₀H₂₄N₂O₄
MW: 356,422 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079250
CAS-Nummer: 132-20-7
EINECS: 205-051-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %