5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
472621000 472625000
472621000.EA 95.5 CHF
472621000. 472625000.
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formel: C₂₅H₂₂N₂O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD1073638
CAS-Nummer: 91809-66-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance green to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV Lambda max 539 to 545 nm