1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
472600010 472600050
472600010.EA 123 CHF
472600010. 472600050.
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Formel: C₃H₃N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00196046
CAS-Nummer: 16681-70-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %