Esomeprazole magnesium trihydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
472510010 472512500
472510010.EA 464 CHF
472510010. 472512500.
Esomeprazole magnesium trihydrate 98%
Esomeprazole magnesium trihydrate
Formel: C₃₄H₄₂MgN₆O₉S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31807353
CAS-Nummer: 217087-09-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation -128° to -146° (c=0.5,Methanol)