Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), körnig, rein, ohne Indikator
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
472160010.EA
90.6
CHF
472160010.
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), körnig, rein, ohne Indikator
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134094 CAS-Nummer: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Merck Index: 13,00864 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to beige to light grey granules, pellets and/or chunks |
Loss on drying | ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h) |
CO2 absorption capacity | ≥19.0 % |
Additional info | Without indicator |