Neotame 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
471950010
471950050
471950250
471950010.EA
21.2
CHF
471950010.
471950050.
471950250.
Neotame 98%
Neotame
Formel:
C₂₀H₃₀N₂O₅ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09039056 CAS-Nummer: 165450-17-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 80°C to 88°C |
Water | ≤5 % |