Diisopropyladipate 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Adipic acid diisopropyl ester
471870250
471871000
471870250.EA
22.9
CHF
471870250.
471871000.
Diisopropyladipate 99%
Diisopropyl adipate
Formel:
C₁₂H₂₂O₄ MW: 230,30 g/mol Siedepunkt: 120°C (760mmHg) Flash-Pt: 124°C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026391 CAS-Nummer: 6938-94-9 EINECS: 230-072-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | clear colorless to almost colorless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Refractive index | 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |