Xanthohumol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
471810010 471812500
471810010.EA 307 CHF
471810010. 471812500.
Xanthohumol 97%
Xanthohumol
Formel: C₂₁H₂₂O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210576
CAS-Nummer: 6754-58-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance light yellow to dark yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 163°C to 173°C