Trifluoressigsäure 98%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: TFA
471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 403 CHF
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Trifluoressigsäure 98%, pure
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 72°C (760mmHg)
Melting Pt: -15
Dichte: 1.49
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-989-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %