Stiripentol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4-Dimethyl-1-[3,4(methylenedioxy)-phenyl]-1-penten-3-ol, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, 4,4-Dimethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-1-penten-3-ol, 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-ol
471450010 471450050
471450010.EA 99.7 CHF
471450010. 471450050.
Stiripentol 95%
Stiripentol
Formel: C₁₄H₁₈O₃
MW: 234,30 g/mol
Siedepunkt: 365°C (760mmHg)
Flash-Pt: 175°C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00869310
CAS-Nummer: 49763-96-4
EINECS: 256-480-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 75°C to 79°C
Water ≤5 %