Pterostilben 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
471380010
471380050
471380250
471380010.EA
95.5
CHF
471380010.
471380050.
471380250.
Pterostilben 98%
Pterostilben
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238710 CAS-Nummer: 537-42-8 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to beige crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 90°C to 98°C |
Water | ≤3 % |