Phlorizin dihydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
471360010
471360050
471360010.EA
56.7
CHF
471360010.
471360050.
Phlorizin dihydrate 98%
Phlorizin dihydrate
Formel:
C₂₁H₂₈O₁₂ Siedepunkt: 770°C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006591 CAS-Nummer: 7061-54-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | light yellow to beige to light brown powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Water | 7 to 8.5 % |