Carrageenan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Irish Moss
471060010 471062500
471060010.EA 177 CHF
471060010. 471062500.
Carrageenan
Carrageenan
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081480
CAS-Nummer: 9000-07-1
EINECS: 232-524-2
Merck Index: 13,01878
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light beige to light brown powder
pH 7.5 to 10.5 (1.5% in water)
Loss on drying ≤12 %