2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
471000250 471001000
471000250.EA 116 CHF
471000250. 471001000.
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin 98%
2,4,6-Trimethyl-m-phenylendiamin
Formel: C₉H₁₄N₂
Siedepunkt: 297,7°C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010149
CAS-Nummer: 3102-70-3
EINECS: 221-456-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow to light brown powder or crystals an/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 89°C to 93°C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %