1,6-Dibrompyren 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
470980010 470980050
470980010.EA 70.8 CHF
470980010. 470980050.
1,6-Dibrompyren 99%
1,6-Dibromopyrene
Formel: C₁₆H₈Br₂
Siedepunkt: 469,6°C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263746
CAS-Nummer: 27973-29-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 228°C to 232°C