1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: HPMDA, 1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic Dianhydride
470950050 470950250
470950050.EA 62.8 CHF
470950050. 470950250.
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride
Formel: C₁₀H₈O₆
MW: 224.17 g/mol
Siedepunkt: 517.5°C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13704912
CAS-Nummer: 2754-41-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Loss on drying ≤1 %