1-Chlorethyl-isopropylcarbonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Carbonic Acid 1-Chloroethyl Isopropyl Ester, 1-Chloroethyl isopropyl carbonate
470930250
470931000
470930250.EA
34.6
CHF
470930250.
470931000.
1-Chlorethyl-isopropylcarbonat 98%
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formel:
C₆H₁₁ClO₃ MW: 166.60 g/mol Siedepunkt: 164.3°C Dichte: 1.09 Flash-Pt: 55°C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038100 CAS-Nummer: 98298-66-9 UN: 2920 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | colorless to almost colorless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Refractive index | 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm) |