1-Methylpyren 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
470140010 470142500
470140010.EA 270 CHF
470140010. 470142500.
1-Methylpyren 97%
1-Methylpyrene
Formel: C₁₇H₁₂
MW: 216.28 g/mol
Siedepunkt: 410
Melting Pt: 78
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014329
CAS-Nummer: 2381-21-7
EINECS: 219-178-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %